Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool benzylique, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, NF, Qualité Spéciale (max. 0,05% benzaldéhyde), SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention

1.00987.2500
1.00987.2500EA 362 EUR InStock
1.00987.2500
Alcool benzylique, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, NF, Qualité Spéciale (max. 0,05% benzaldéhyde), SAFC®
Alcool benzylique
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental impurities).
Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).

Certifications: Conforms to Ph Eur, BP, JP, NF


Formule: C₆H₅CH₂OH
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15.3 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) 98.0 - 100.5 %
Identity (IR) conforms
Appearance of solution (nephelometric) conforms
Clarity of solution conforms
Color of solution conforms
Acidity conforms
Refractive index (n 20/D) 1.538 - 1.541
Density (d 20 °C/20 °C) 1.043 - 1.049
Peroxide value ≤ 5.0
Related substances (GC) (Benzaldehyde (Impurity A)) ≤ 0.05 %
Related substances (GC) (Cyclohexylmethanol (Impurity B)) ≤ 0.10 %
Related substances (GC) (Sum of peaks with a relative retention less than that of benzyl alcohol) ≤ 0.02 %
Related substances (GC) (Sum of peaks with a relative retention greater than that of benzyl alcohol) ≤ 0.20 %
Related substances (GC) (disregard limit) ≤ 0.0001 %
Benzene (GC) ≤ 0.0002 %
Chlorobenzene (GC) ≤ 0.01 %
Toluene (GC) ≤ 0.01 %
Other residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufacturing process
Evaporation residue ≤ 0.050 %
Water ≤ 0.1 %
Bacterial endotoxins ≤ 2.5 I.U./ml
Total aerobic microbial count (TAMC) ≤ 100 CFU/g
Total combined yeasts/moulds count (TYMC) ≤ 10 CFU/g
Bile-tolerant gram-negative bacteria (absent in 1 g) passes test
Candida albicans (absent in 1 g) passes test
Escherichia coli (absent in 1 g) passes test
Pseudomonas aeruginosa (absent in 1 g) passes test
Salmonella (absent in 10 g) passes test
Staphylococcus aureus (absent in 1 g) passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité