Propanol-2, SupraSolv® pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.00998.1000 1.00998.2500
1.00998.1000EA 59.6 EUR InStock
1.00998.1000 1.00998.2500
Propanol-2, SupraSolv® pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -89.5 °C
Molar Mass 60.1 g/mol
Boiling Point 82.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 43 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.378
Explosion Limit 2 - 13.4 %(V)
Density 0.786 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 425 °C
Evaporation number 11
Water absorption 1000 g/kg
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 1 L 1.00998.1000
Flacon Verre 2,5 L 1.00998.2500
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité