Alizarin complexone dihydrate pour le dosage des fluorures, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01010.0005
1.01010.0005EA 421 EUR InStock
1.01010.0005
Alizarin complexone dihydrate pour le dosage des fluorures, Supelco®
Alizarin complexone dihydrate
Formule: C₁₉H₁₅NO₈·2H₂O
Point de fusion: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149067
Numéro CAS: 455303-00-1
EINECS: 223-544-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 421.36 g/mol
Bulk Density 540 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité