Propanol-1, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.01024.1000 1.01024.2500
1.01024.1000EA 187 EUR InStock
1.01024.1000 1.01024.2500
Propanol-1, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Propanol-1
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 97
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
ONU: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.8 %
Identity (IR) conforms
Evaporation residue ≤ 2.0 mg/l
Water ≤ 0.02 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 230 nm) ≥ 70 %
Transmission (at 240 nm) ≥ 80 %
Transmission (from 270 nm) ≥ 98 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité