Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.01036.0250
1.01036.0250EA 84.2 EUR InStock
1.01036.0250
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté


Formule: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1.83 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149917
Numéro CAS: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 250 g/l (25 °C)
Melting Point 89 °C
Molar Mass 499.41 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Density 1.83 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité