Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium heptamolybdate tétrahydraté, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.01181.1000
1.01181.1000EA 623 EUR InStock
1.01181.1000
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté, Supelco®
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate


Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Densité: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 90 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 1235.86 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.498 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité