Ammonium nitrate, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01188.0500 1.01188.1000 1.01188.5000
1.01188.0500EA 114 EUR InStock
1.01188.0500 1.01188.1000 1.01188.5000
Ammonium nitrate, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
MW: 80,04 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169 °C
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
ONU: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1920 g/l (20 °C)
Melting Point 169 °C
Molar Mass 80.04 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 5.5 (1920 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité