Ammonium amidosulfonate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01220.0100
1.01220.0100EA 67.3 EUR InStock
1.01220.0100
Ammonium amidosulfonate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Ammonium sulphamate
Formule: H₆N₂O₃S
Point de fusion: 131.1 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011429
Numéro CAS: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 12,00589
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1950 g/l (20 °C)
Melting Point 132 - 134 °C
Molar Mass 114.13 g/mol
Bulk Density 680 kg/m3
Boiling Point 160 °C (1013 hPa) decomposes
pH 5.0 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité