Acid green 1 indicateur (C.I. 10020), Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01306.0025
1.01306.0025EA 74.3 EUR InStock
1.01306.0025
Acid green 1 indicateur (C.I. 10020), Millipore®
Acid green 1
Formule: C₃₀H₁₈FeN₃O₁₅S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003886
Numéro CAS: 19381-50-1
EINECS: 243-010-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 160 g/l
Molar Mass 878.46 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
pH 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Bulk density 620 kg/m3
Storage temperature +5...+30 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité