Jaune titan, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01307.0025
1.01307.0025EA 79.9 EUR InStock
1.01307.0025
Jaune titan, Supelco®
Jaune titan
Formule: C₂₈H₁₉N₅Na₂O₆S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013091
Numéro CAS: 1829-00-1
EINECS: 217-377-4
Merck Index: 12,09445
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 29 g/l (24 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 695.7 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
pH 5.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité