Rouge Congo, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01340.0025
1.01340.0025EA 77.2 EUR InStock
1.01340.0025
Rouge Congo, Supelco®
Rouge Congo
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Point de fusion: > 360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02562
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 696.68 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité