Indicateur mixte pH 4,5 selon Mortimer '4.5' acc. to Mortimer, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
MQ200
1.01359.0250
1.01359.0250EA 58.4 EUR InStock
1.01359.0250
Indicateur mixte pH 4,5 selon Mortimer '4.5' acc. to Mortimer, Supelco®
pH Indicator en solution
Densité: 0.93 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 9 °C
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1170
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Application test conforms
pH-value (20 °C) 4.5 - 5.0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité