Rouge neutre
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01369.1000
1.01369.1000EA 0 EUR InStock
1.01369.1000
Rouge neutre
Rouge neutre
Formule: C₁₅H₁₇ClN₄
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012651
Numéro CAS: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité