Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2) solution_SC stain_biological, Microscopy, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: CI 51010, 1,3-Diamino-7-(diethylamino)-3-methylphenoxazin-5-ium tetrachlorozincate (2:1), Brilliant cresyl blue zinc chloride double salt, Brilliant Blue C, BCB

1.01384.0100 1.01384.9025
1.01384.0100EA 51 EUR InStock
1.01384.0100 MERC1.01384.9025
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2) solution_SC stain_biological, Microscopy, Sigma-Aldrich®
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2)
The Brilliant cresyl blue solution is used in hematology as reagent for the staining of blood for the subsequent manual counting of blood cells. The regenerative capacity of erythrocytes can be monitored with the ratio of reticulocytes. In addition, the determination of the Substantia granulo-filamentosa (ribonucleoproteins) is possible with fresh, unfixed young erythrocytes (in a supra-vitral staining).

The Brilliant cresyl blue solution is an IVD & CE product and 100 ml of the solution are capable of staining up to 5000 slides.


Formule: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
MW: 801.96 g/mol
Densité: 1.01 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148901
Numéro CAS: 81029-05-2
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Application test (Reticulocyte staining) passes test

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..