Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium dihydrogénophosphate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.01440.0050
1.01440.0050EA 111 EUR InStock
1.01440.0050
Ammonium dihydrogénophosphate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Ammonium dihydrogénophosphate


Formule: NH₄H₂PO₄
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 368 g/L (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 115.02 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m³
Vapor Pressure 0.066 hPa (125 °C)
Density 1.80 g/cm³ (20 °C)
pH 3.8 - 4.4 (50 g/L, H₂O, 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité