Argent diéthyldithiocarbamate ≥99%, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01515.0005
1.01515.0005EA 129 EUR InStock
1.01515.0005
Argent diéthyldithiocarbamate ≥99%, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Argent diéthyldithiocarbamate
Formule: (C₂H₅)₂NCSSAg
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004929
Numéro CAS: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)) ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance passes test
Appearance (description) passes test
pH-value (aqueous suspension) 5.0 - 6.5
Nitrate (NO₃) ≤ 0.01 %
Loss on Drying (105 °C) ≤ 0.5 %
Sensitivity (for determination of arsenic) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité