N,N'-Méthylènediacrylamide, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
1.01546.0100
1.01546.0100EA 167 EUR InStock
1.01546.0100
N,N'-Méthylènediacrylamide, Sigma-Aldrich®
N,N'-Méthylènediacrylamide
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Point d'ébullition: 125 °C (3.33 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1.235 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric following saponification) (%) min. 99,0
DNases not detectable
Free acid (acrylic acid) (%) max. 0,02
Identity (IR-Spectrum) passes test
Proteases not detectable
RNases not detectable
Water (%) max. 0,5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité