Argent sulfate 80 g/l dans l'acide sulfurique pour la détermination de la DCO, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01574.1000
1.01574.1000EA 499 EUR InStock
1.01574.1000
Argent sulfate 80 g/l dans l'acide sulfurique pour la détermination de la DCO, Supelco®
Silver sulphate
For COD determination acc. to DIN 38409-H 43-1
Formule: Ag₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
ONU: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (Ag₂SO₄) 78.8 - 81.2 g/l
Concentration (H₂SO₄) 1665 - 1735 g/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité