Absorbant, Chemizorb® pour acide fluorhydrique
Fournisseur: Merck
1.01591.1000
1.01591.1000EA 178 EUR InStock
1.01591.1000
Absorbant, Chemizorb® pour acide fluorhydrique
Matériaux absorbants
Chemizorb acide fluorhydrique (HF) est une poudre constituée d'un copolymère synthétique absorbant, d'un sel de calcium neutralisant, d'un précipitant et d'un indicateur de pH.
  • Utilisation aisée
  • Indicateur de pH pour suivre le processus de neutralisation
  • Environ 150 g de Chemizorb HF sont nécessaires pour absorber et neutraliser 100 ml d'acide fluorhydrique
Le processus de neutralisation provoque la libération de CO₂. Quand l'acide fluorhydrique est neutralisé, l'indicateur vire du rouge à l'orangé/jaune.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité