Absorbant, Chemisorb® alcalin
Fournisseur: Merck
1.01596.1000
1.01596.1000EA 108 EUR InStock
1.01596.1000
Absorbant, Chemisorb® alcalin
Matériaux absorbants
Chemizorb alcalin est une poudre constituée d'un copolymère minéral absorbant, d'un sel acide neutralisant et d'un indicateur de pH.
  • Utilisation aisée
  • L'indicateur de pH permet de suivre le processus de neutralisation
  • 100 à 120 g de Chemizorb OHˉ nécessaires pour absorber et neutraliser 100 ml de solutions alcalines
Au contact des alcalins l'absorbant vire au bleu. Lorsque la neutralisation est complète, le bleu devient plus pâle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité