Gram-color kit de coloration modifié pour la coloration de Gram sans phénol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
1.01603.0001
1.01603.0001EA 254 EUR InStock
1.01603.0001
Gram-color kit de coloration modifié pour la coloration de Gram sans phénol, Sigma-Aldrich®
Gram color staining kit
Phenol-free staining kit for the Gram staining method
Gram-color modified, phenol-free is a staining set for staining microorganisms. Aniline dyes in the cell tissue of microorganisms form a red dye-iodine complex when exposed to iodine. Sodium hydrogen carbonate enhances the formation of this complex further still. In gram-positive microorganisms the dye-iodine complex cannot be subsequently dissolved from the cells by decolorizing agents such as alcohol or acetone. The cell remains dark blue in color. In gram-negative microorganisms the dye-iodine complex is dissolved and the cell turns red as a result of counterstaining. Gram-color modified, phenol-free is an IVD / CE product. The package is sufficient for 65 - 70 applications.
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1993
ADR: 3,II
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability for microscopy passes test
gram-positve microorganisms dark blue
gram-negative microorganisms red
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité