Acétate de baryum, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01704.0500
1.01704.0500EA 223 EUR InStock
1.01704.0500
Acétate de baryum, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Acétate de baryum
Formule: (H₃CCOO)₂Ba
MW: 255,42 g/mol
Point de fusion: ∼450 °C
Densité: 2.468 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012447
Numéro CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00968
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 720 g/l (20 °C)
Melting Point 450 °C
Molar Mass 255.42 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.47 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité