Baryum hydroxyde octahydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.01735.1000
1.01735.1000EA 189 EUR InStock
1.01735.1000
Baryum hydroxyde octahydraté, Supelco®
Baryum hydroxyde octahydraté
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47 g/mol
Point d'ébullition: 780
Point de fusion: 78
Densité: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149152
Numéro CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
ONU: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Merck Index: 13,00980
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité