Baryum sulfate pour norme DIN 5033 (Blanc fixe), Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01748.0250
1.01748.0250EA 838 EUR InStock
1.01748.0250
Baryum sulfate pour norme DIN 5033 (Blanc fixe), Supelco®
Baryum sulfate
Certificate of Guarantee: PTB-Test Official number
Spectral radiance factor is calculated from measurement results
Tristimulus values X,Y,Z and reflection factor R457 are calculated from spectral radiance factor β(λ)d/0
Formule: BaSO₄
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1345 °C
Densité: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003455
Numéro CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (350 nm)
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (360 nm)
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (370 nm)
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (380 nm)
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (390 nm)
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (400 nm)
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (420 nm)
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (450 nm)
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (500 nm)
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (600 nm)
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (700 nm)
Spectral radiance factor β(λ)d/₀ (800 nm)
Spectral radiance factor β(λ)₄₅/₀ (360 nm)
Spectral radiance factor β(λ)₄₅/₀ (370 nm)
Spectral radiance factor β(λ)₄₅/₀ (380 nm)
Spectral radiance factor β(λ)₄₅/₀ (390 nm)
Spectral radiance factor β(λ)₄₅/₀ (400 nm)
Spectral radiance factor β(λ)₄₅/₀ (420 nm)
Spectral radiance factor β(λ)₄₅/₀ (450 nm)
Spectral radiance factor β(λ)₄₅/₀ (500 nm)
Spectral radiance factor β(λ)₄₅/₀ (600 nm)
Spectral radiance factor β(λ)₄₅/₀ (700 nm)
Spectral radiance factor β(λ)₄₅/₀ (800 nm)
Reflection factor R₄₅₇
Standard illuminant A 2° CIE 1931 (X)
Standard illuminant A 2° CIE 1931 (Y)
Standard illuminant A 2° CIE 1931 (Z)
Standard illuminant D65 2° CIE 1931 (X)
Standard illuminant D65 2° CIE 1931 (Y)
Standard illuminant D65 2° CIE 1931 (Z)
Standard illuminant C 2 ° CIE 1931 (X)
Standard illuminant C 2 ° CIE 1931 (Y)
Standard illuminant C 2 ° CIE 1931 (Z)
Standard illuminant A 10° CIE 1964 (X)
Standard illuminant A 10° CIE 1964 (Y)
Standard illuminant A 10° CIE 1964 (Z)
Standard illuminant D65 10 ° CIE 1964 (X)
Standard illuminant D65 10 ° CIE 1964 (Y)
Standard illuminant D65 10 ° CIE 1964 (Z)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité