Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzène-D6 (99.96% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Benzene-[²H₆]

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.01766.0009
1.01766.0009EA 191 EUR InStock
1.01766.0009
Benzène-D6 (99.96% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Benzène-D6


Formule: C₆D₆
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6.7 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003010
Numéro CAS: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
ONU: 1114
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité