Ether de pétrole, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01773.6025
1.01773.6025EA 0 EUR InStock
1.01773.6025
Ether de pétrole, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…80 °C (1013 hPa)
Densité: 0.665 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: <–30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité