Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether de pétrole, 30…50 °C, EMSURE® pour analyses, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.01786.2500
1.01786.2500EA 184 EUR InStock
1.01786.2500
Ether de pétrole, 30…50 °C, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Ether de pétrole


Point d'ébullition: 30…50 °C (1013 hPa)
Densité: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (25 °C) insoluble
Boiling Point 30 - 50 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 1.2 - 7.5 %(V)
Density 0.65 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 285 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité