Benzoate de benzyle 99.0-100.5% (par alcalimétrie) Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
1.01806.6025
1.01806.6025EA 0 EUR InStock
1.01806.6025
Benzoate de benzyle 99.0-100.5% (par alcalimétrie) Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Benzoate de benzyle
Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/C HMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present. Corresponds to Ph Eur, BP, USP.
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 324 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003075
Numéro CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by alcalimetric following saponification) 99.0 - 100.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Acidity passes test
Refractive index (n 20/D) 1.568 - 1.570
Density (Ph Eur, d 20/20) 1.118 - 1.122
Density (USP, d 25/25) 1.116 - 1.120
Solidification point ≥ 18 °C
Al (Aluminium) ≤ 1 ppm
Benzaldehyde ≤ 0.05 %
Benzene (HS-GC) ≤ 2 ppm
Methanol (HS-GC) ≤ 3000 ppm
Toluene (HS-GC) ≤ 890 ppm
Other residual solvents (ICH Q3C) excluded by production process
Sulfated ash ≤ 0.05 %
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental impurities). Class 1 to 3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated. ≤ 0,05 %
Corresponds to Ph. Eur., BP, USP ≤ 2 ppm
Other Residual Solvents (ICH Q3C) Excluded by Production Process
Sulphated Ash ≤ 0,05 
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité