Acide chlorhydrique 37%, EMPARTA® ACS pour analyses
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.01834.2011
1.01834.2011EA 34.65 EUR InStock
1.01834.2011
Acide chlorhydrique 37%, EMPARTA® ACS pour analyses
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Boiling Point 45 °C
Vapor Pressure 190 hPa (20 °C)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité