Magnésium chlorure hexahydraté, soluble Ph. Eur., JPC, USP, FCC, E511, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Magnesium dichloride
1.01872.9025
1.01872.9025EA 0 EUR InStock
1.01872.9025
Magnésium chlorure hexahydraté, soluble Ph. Eur., JPC, USP, FCC, E511, SAFC®
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
MW: 203,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité