Bismuth (III) nitrate basique, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01878.0100
1.01878.0100EA 117 EUR InStock
1.01878.0100
Bismuth (III) nitrate basique, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Bismuth (III) nitrate basique
Formule: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Densité: 4.928 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064844
Numéro CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 1461.99 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 3.2 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité