Bleu de bromothymol sel de sodium, soluble dans l'eau indicateur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.01895.0010
1.01895.0010EA 120 EUR InStock
1.01895.0010
Bleu de bromothymol sel de sodium, soluble dans l'eau indicateur, Supelco®
Bleu de bromothymol sel de sodium
Formule: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646.37 g/mol
Point de fusion: > 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077263
Numéro CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 646.36 g/mol
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 10 g 1.01895.0010
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité