Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gel de silice, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.01905.1000
1.01905.1000EA 68.6 EUR InStock
1.01905.1000
Gel de silice, Supelco®
Gel de silice


Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
ATTEINDRE: 01-2119379499-16
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité