Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Brome ≥99%, très pur, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.01945.1000
1.01945.1000EA 411 EUR InStock
1.01945.1000
Brome ≥99%, très pur, Supelco®
Brome


Formule: Br₂
Point d'ébullition: 58.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7.2 °C
Densité: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010896
Numéro CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
ONU: 1744
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 13,01378
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) ≥ 99 %
Identity passes test
Iodine (I) ≤ 0.002 %
Organic bromine compounds passes test
Non volatile matter ≤ 0.02 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité