Brome, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
MQ100
1.01947.0250
1.01947.0250EA 594 EUR InStock
1.01947.0250
Brome, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Brome
Formule: Br₂
MW: 159.81 g/mol
Point d'ébullition: 58.7
Point de fusion: –7.2 °C
Densité: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010896
Numéro CAS: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
ONU: 1744
ADR: 8 (6.1) I
Merck Index: 13,01378
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 250 mL 1.01947.0250
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité