L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Substances étalons et solutions étalons de référence, CertiPUR®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
1.01960.0001EA 379 EUR InStock
1.01960.0001 1.01961.0025 1.01963.0025 1.01964.0025 1.01965.0025 1.07200.0105 1.07202.0105 1.07204.0105 1.07205.0105 1.07203.0105 1.01962.0001
Substances étalons et solutions étalons de référence, CertiPUR®, Supelco®
Tampons Tampons pH
Substances et solutions étalons secondaires pour la calibration et le contrôle des instruments de mesure de pH.
  • Traçabilité directe aux étalons primaires NIST et PTB
  • Incertitude de mesure maximum ±0,003 pH
  • Validées par un laboratoire d'étalonnage indépendant accrédité pour la mesure du pH (DKD-K-14301)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité