Tert-Butyle methyle oxyde, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01984.1000
1.01984.1000EA 152 EUR InStock
1.01984.1000
Tert-Butyle methyle oxyde, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Point d'ébullition: 55.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108.6 °C
Densité: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=291a4fcacd235712620d5cf8491651995570d363&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 42 g/L (20 °C)
Melting Point -108.6 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 55.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 268 hPa (20 °C)
Flash Point -28 °C
Explosion Limit 1.5 - 8.5%(V)
Density 0.74 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) not applicable
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité