Cadmium acétate dihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02003.0500
1.02003.0500EA 229 EUR InStock
1.02003.0500
Cadmium acétate dihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Cadmium acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Point d'ébullition: 105…107 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 256 °C
Densité: 2.341 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150020
Numéro CAS: 5743-04-4
EINECS: 208-853-2
ONU: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01614
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 256 °C (anhydrous)
Molar Mass 266.52 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 2.01 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité