Cadmium oxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02015.5000
1.02015.5000EA 646 EUR InStock
1.02015.5000
Cadmium oxyde, Supelco®
Cadmium oxyde
Formule: CdO
Point d'ébullition: 1559 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼1426 °C
Densité: 8.15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010921
Numéro CAS: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
ONU: 2570
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,01623
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité