Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté, EMSURE® ACS pour analyses
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Cadmium sulphate, 8/3-hydrate, Cadmium sulphate octahydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.02027.0100
1.02027.0100EA 90.8 EUR InStock
1.02027.0100
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté, EMSURE® ACS pour analyses
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté
Formule: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256.51 g/mol (anhy)
Point de fusion: 41
Densité: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD02253000
Numéro CAS: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
ONU: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric, CdSO₄.8/3 H₂O) 98.0 - 102.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water) 3.0 - 6.0
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Zn (Zinc) ≤ 0.002 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité