Réactif de Dragendorff, spray_reagent TLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
MQ100
1.02035.0100
1.02035.0100EA 53.3 EUR InStock
1.02035.0100
Réactif de Dragendorff, spray_reagent TLC, Supelco®
Réactif de Dragendorff
Point d'ébullition: 77
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00283106
Numéro CAS: 39775-75-2
ONU: 2924
ADR: 3 (8) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Point 77 °C
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 100 ml 1.02035.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité