Césium chlorure pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02038.0025 1.02038.0100
1.02038.0025EA 135 EUR InStock
1.02038.0025 1.02038.0100
Césium chlorure pour analyses, Supelco®
Césium chlorure
Formule: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Point d'ébullition: 1303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité