Calcium carbonate, EMSURE® pour l'analyse de silicates, précipité, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02067.0500
1.02067.0500EA 407 EUR InStock
1.02067.0500
Calcium carbonate, EMSURE® pour l'analyse de silicates, précipité, Supelco®
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Point de fusion: 825 °C (dec.)
Densité: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Ba (Barium) ≤ 0.02 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Sr (Strontium) ≤ 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité