tri-Calcium dicitrate tetrahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL DAC, USP, FCC, E333, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: tri-Calcium dicitrate tetrahydrate, Calcium citrate tribasic tetrahydrate
1.02092.9025
1.02092.9025EA 0 EUR InStock
1.02092.9025
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL DAC, USP, FCC, E333, SAFC®
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté
Formule: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
MW: 570,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150786
Numéro CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité