Calcium lactate pentahydraté, soluble, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E327, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02102.9029
1.02102.9029EA 0 EUR InStock
1.02102.9029
Calcium lactate pentahydraté, soluble, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E327, SAFC®
Calcium L(+)-lactate pentahydraté
Formule: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150344
Numéro CAS: 5743-47-5
EINECS: 248-953-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité