Calcium hydroxyde, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E526 (max. 0,0005% Al), précipité, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
1.02119.9025
1.02119.9025EA 0 EUR InStock
1.02119.9025
Calcium hydroxyde, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E526 (max. 0,0005% Al), précipité, SAFC®
Calcium hydroxyde
Formule: Ca(OH)₂
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité