α-Cyclodextrine, Millipore®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02126.1000
1.02126.1000EA 0 EUR InStock
1.02126.1000
α-Cyclodextrine, Millipore®
α-Cyclodextrine
Formule: C₃₆H₆₀O₃₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078207
Numéro CAS: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité