Calcium sulfate dihydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, E516, précipité, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02160.9050
1.02160.9050EA 0 EUR InStock
1.02160.9050
Calcium sulfate dihydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, E516, précipité, SAFC®
Calcium sulfate dihydraté
Formule: CaSO₄·2H₂O
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité