Carbone (du bois), en poudre, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Charcoal
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.02204.9025
1.02204.9025EA 440 EUR InStock
1.02204.9025
Carbone (du bois), en poudre, Millipore®
Carbone
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3727
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1361
ADR: 4.2 III
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Residue of ignition (600 °C) ≤7%
Particle size <0.15 mm ~99%
Carbonization Conforms
Bulk Density 410 kg/m3
Hill Formula C
Chemical Formula C
Melting point 3550 °C
Bulk density 410 kg/m3
Residue on ignition ≤7 %
Particle size about 99 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..