Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cérium (IV) oxyde 1-3 mm pour analyse élémentaire, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.02263.0100
1.02263.0100EA 202 EUR InStock
1.02263.0100
Cérium (IV) oxyde 1-3 mm pour analyse élémentaire, Supelco®
Cérium (IV) oxyde


Formule: CeO₂
MW: 172,11 g/mol
Point d'ébullition: 3468 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2000 °C
Densité: 7.13 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00010933
Numéro CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2000 °C
Molar Mass 172.11 g/mol
Bulk Density 1280 kg/m3
Density 7.3 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité